Z326593
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 12/21
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS neck12/21
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidade
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
capacidade
100 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.