Documentos Principais
ABS102
Sigma-Aldrich
Anti-AKAP 79 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
A-kinase anchor protein 5, AKAP-5, A-kinase anchor protein 79 kDa, AKAP 79, H21, cAMP-dependent protein kinase regulatory subunit II high affinity-binding protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKAP5(9495)
Descrição geral
A-kinase anchoring protein 79 (AKAP 79) is a scaffolding protein that resides predominantly in excitatory neuronal synapses. AKAP 79 interacts with membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) to be used by glutamate receptors. AKAP 79 may also be involved with SAP97 and other large signaling complexes. AKAP 79 is essential for forskolin-induced up-regulation of L-current.
Especificidade
This antibody recognizes AKAP 79 at the C-terminus.
Imunogênio
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of human AKAP 79.
Aplicação
Detect AKAP 79 using this Anti-AKAP 79 Antibody validated for use in WB.
Qualidade
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate with overexpressed N-terminal Flag-AKAP79.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AKAP 79 on 10 µg of HEK293 cell lysate with overexpressed N-terminal Flag-AKAP79.
Descrição-alvo
~79 kDa observed.
AKAP79 migrates in WB with an apparent molecular weight of ~79 kDa Uncharacterized bands appear at ~35 kDa and ~13 kDa in some lysates.
Nota de análise
Control
HEK293 cell lysate with overexpressed N-terminal Flag-AKAP79
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1