ABN58
Anti-phospho MAP1B (Thr1265) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Microtubule-associated protein 1B, MAP-1B, MAP1(X), MAP1.2, MAP1 light chain LC1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr1265)
Informações sobre genes
mouse ... Map1B(17755)
rat ... Map1B(29456)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IF. (Trivedi, N., et al. (2005). Journal of Cell Science. 118:993-1005.)
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected MAP1B on 10 µg of S1 rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Nota de análise
S1 rat brain tissue lysate
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2