ABN415
Anti-TRAPPC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
TRAPPC-1, Trafficking protein particle complex subunit 1, BET5 homolog, Multiple myeloma protein 2, MUM-2, MUM2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRAPPC1(58485)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TRAPPC1 in human cerebral cortex, cerebellum, and kidney.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected TRAPPC1 in 5 µg of TRAPPC1 transfected HEK293T cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1