ABN32
Anti-PDE9A Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
High affinity cGMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 9A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rhesus macaque, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDE9A(5152)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PDE9 in human prostate tissue, and in possible golgi type II and basket cells in the Purkinje and molecular layers of mouse cerebellum.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PDE9A in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human spleen tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1