02451
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
≥97.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-N-methyl-D-leucine
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
colorless to white
pf
108-116 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m1/s1
chave InChI
BUJQSIPFDWLNDC-HXUWFJFHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)