ABN2288
Anti-Nesprin-2/SYNE2
Sinônimo(s):
KASH domain-containing protein 2, KASH2, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, Protein NUANCE, Synaptic nuclear envelope protein 2, Syne-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N/A, polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 782.75 kDa
observed mol wt ~135 kDa
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
mouse ... Syne2(319565)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in NIH3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nesprin-2/SYNE2 in NIH3T3 cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nesprin-2/SYNE2 in Western Blotting application (Luxton, G.W., et. al. (2010). Science. 329(5994); 956-9).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Nesprin-2/SYNE2 in NIH-3T3 overexpressing Nesprin-2.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nesprin-2/SYNE2 in immunocytochemistry application (Zhang, Q., et. al. (2019). Curr Biol. 29(17); 2826-2839).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1