ABN2268
Anti-proSAAS
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
IA-4, Proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor, Proprotein convertase 1 inhibitor, pro-SAAS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCSK1N(27344)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected proSAAS in Immunofluorescence applications (Jarvela, T.S., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(32):E4708-15; Hoshino, A., et. al. (2014). J Neurochem. 128(3):419-30; Guest, P.C., et. al. (2002). J Endocrinol. 175(3):637-47).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected proSAAS in Aβ immunoprecipitated from mouse brain lysates (Hoshino, A., et. al. (2014). J Neurochem. 128(3):419-30).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected proSAAS in SH-SY5Y cells (Jarvela, T.S., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(32):E4708-15).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected His-tagged mouse proSAAS recombinant protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade