L5158
Leukemia Inhibitory Factor from mouse
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, mLIF, LIF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Leukemia Inhibitory Factor from mouse, LIF, recombinant, expressed in E. coli, 10 μg/ml, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
qualidade
endotoxin tested
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- as a component of enriched co-culture media
- as a supplement in Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM)/F12 medium for culturing heart cells
- as a component in maintenance medium for maintaining embryonic stem cells
- to treat ovaries in ovarian culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?