Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Unknown, polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 38.92 kDa
observed mol wt ~37 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... Pun1sw(12057)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in NRL knockout mouse retina lysate
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected S-Opsin in NRL knockout mouse retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected S-Opsin in mouse retina tissue sections.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected S-Opsin in Mouse Eye tissue lysate.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1