ABN1382
Anti-DGL-α Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Sn1-specific diacylglycerol lipase alpha, DGL-alpha, Neural stem cell-derived dendrite regulator, DGL-α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DAGLA(747)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected DGL-α in mouse brain tissue (Berghuis, P., et al. (2007). Science. 316:1212-1216).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DGL-α in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1