ABF1207-AF488
Anti-phospho-Syk (Tyr323) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein kinase Syk, p72-Syk, p72Syk, Spleen tyrosine kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr323)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Syk Tyr323 phosphorylation induction in hydrogen peroxide-treated Jurkat cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2