ABE435
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K36me3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Histone H3 in A431 cells.
ChIP-Sequencing: Chromatin immunoprecipitation was performed using the Magna ChIP HiSens kit (cat#17-10460, 2 µg of anti-trimethyl-Histone H3 (Lys36) antibody(ABE435), 20 µL Protein A/G beads , and 1e6 crosslinked HeLa cell chromatin followed by DNA purification using magnetic beads. Libraries were prepared from Input and ChIP DNA samples using standard protocols with Illumina barcoded adapters, and analyzed on Illumina HiSeq instrument. An excess of eleven million reads from FastQ files were mapped using Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) following TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/) tag removal. Peaks were identified using MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), with peaks and reads visualized as a custom track in UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) from BigWig and BED files.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa cell extract and recombinant Histone H3 protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell extract and recombinant Histone H3 protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1