ABC927
Anti-LDHB Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
L-lactate dehydrogenase B chain (EC:1.1.1.27), LDH-B, LDH heart subunit, LDH-H, Renal carcinoma antigen NY-REN-46, LDHB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LDHB(3945)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected LDHB in 10 µg of human PANC-1 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1