05-801
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody, clone MC86, rabbit monoclonal
clone MC86, Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3K36me3, Histone H3 (tri methyl K36)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MC86, monoclonal
reatividade de espécies
chicken
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys36)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Acid extracted proteins from HeLa cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1