04-745
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, clone MC315, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone MC315, Upstate®
Sinônimo(s):
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MC315, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected trimethyl-Histone H3 (Lys4) in HeLa, A431, HUVEC, and NIH3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa acid extract
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2