ABE1889
Anti-ZMYND11 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Zinc finger MYND domain-containing protein 11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Zmynd11(66505)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ZMYND11 occupancy of c-Myc gene by ChIP using human osteosarcoma U2OS cell nuclear extracts. ZMYND11 shRNA treatment greatly reduced the c-Myc gene fragments in ChIP (Courtesy of Dr. Hong Wen, UT M.D. Anderson Cancer Center, TX).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected ZMYND11 chromatin occupancy by ChIP using chromatin preparations from human osteosarcoma U2OS cells. Decreasing H3K36me3 level by SETD2 knockdown reduced ZMYND11 target genes association (Wen, H., et al. (2014). Nature. 508(7495):263-268).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected ZMYND11-targeted chromatin sites by a genome-wide ChIP-seq analysis using chromatin preparations from human osteosarcoma U2OS cells. The ZMYND11 occupied sites are highly enriched in introns and exons, but not promoters of targeted genes (Wen, H., et al. (2014). Nature. 508(7495):263-268).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed human BS69 protein in yeast and QT-6 quail fibroblasts (Ladendorff, N.E., et al. (2001). Oncogene. 20(1):125-132).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ZMYND11 in 20 µg of U2OS nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1