ABE1868
Anti-TDRD3
from rabbit
Sinônimo(s):
Tudor domain-containing protein 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TDRD3(81550)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected TDRD3 in Immunoprecipitation applications (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected TDRD3 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97;Yang, Y., et. al. (2010). Mol Cell. 40(6):1016-23).
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated TDRD3 in 500 µg of MCF7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1