MABN629
Anti-PPID Antibody, clone 6A5.1
clone 6A5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, PPIase D, 40 kDa peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, Cyclophilin-40, CYP-40, Cyclophilin-related protein, Rotamase D
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A5.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPID(5481)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PPID in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1