ABE1453
Anti-phospho Brd4 (Ser492/Ser494)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Bromodomain-containing protein 4, Protein HUNK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer492)
Informações sobre genes
human ... BRD4(23476)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected phospho Brd4 (Ser492/Ser494) in cultured cortical cells from mouse (C47blac6). (Courtesy of Erica Korb, Ph.D., Rockefeller University).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected phospho Brd4 (Ser492/Ser494) in phospho Brd4 peptides (Courtesy of Erica Korb, Ph.D., Rockefeller University).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho Brd44 (Ser492/Ser494) in 10 µg of human IPS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1