ABE1354
Anti-Exo1
from rabbit
Sinônimo(s):
Exonuclease 1, hExo1, Exonuclease I, hExoI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EXO1(9156)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Exo1 in HeLa and siExo1 hela cell lysates (Courtesy of Dr. Zhongsheng You at Washington University in St. Louis).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Exo1 in 293T cells transfected with GFP-Exo1.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1