ABE1025
Anti-Achaete-scute homolog 1 Antibody (ASCL1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Achaete-scute homolog 1, ASH-1, hASH1, Class A basic helix-loop-helix protein 46, bHLHa46
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASCL1(429)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) in rat cerebellum, rat cerebral cortex, and rat hippocampus tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) in 5 µg of lysate from cells over expressing Achaete-scute homolog 1 (ASCL1).
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1