ABD99
Anti-Rex-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Zinc finger protein 42, Reduced expression protein 1, mREX-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZFP42(132625)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Undifferentiated H9 human embryonic stem cells.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1