ABD71
Anti-FOXC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Forkhead box protein C1, Forkhead-related protein FKHL7, Forkhead-related transcription factor 3, FREAC-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXC1(2296)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected FOXC1 in HeLa cells. This antibody positively stains the nucleus, with some cytoplasm staining. This staining pattern has also been observed by an independent laboratory (Berry, F. B., et al. (2002). J Biol Chem. 277(12):10292-10297.).
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.025 µg/mL of this antibody detected FOXC1 in 10 µg of THP1 cell lysate. No Tween® reagent was used in the wash buffers and in the primary and secondary antibody dilution buffers.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
THP cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1