ABD29
Anti-Twist1 (Twist-related protein 1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Twist-related protein 1, Class A basic helix-loop-helix protein 38, bHLHa38, H-twist
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rhesus macaque, mouse, horse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), gorilla (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TWIST1(7291)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Twist1 in ductal breast fibroadenoma and stratified squamous epithelium and cartilage of human trachea tissues.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Ductal breast fibroadenoma and stratified squamous epithelium and cartilage of human trachea tissues
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1