ABD101
Anti-ESRRB Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Steroid hormone receptor ERR2, ERR beta-2, Estrogen receptor-like 2, Estrogen-related receptor beta, ERR-beta, Nuclear receptor subfamily 3 group B member 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESRRB(2103)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1