ABC1466
Anti-phospho DCC (Tyr1418)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Netrin receptor DCC, Tumor suppressor protein DCC, Deleted in Colorectal Cancer
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1418)
Informações sobre genes
rat ... Dcc(25311)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho DCC (Tyr1418) in Immunofluorescence applications (Plooster, M., et. al. (2017). Mol Biol Cell. 28(18):2374-2385).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho DCC (Tyr1418) in Western Blotting applications (Plooster, M., et. al. (2017). Mol Biol Cell. 28(18):2374-2385; Petrie, R.J., et. al. (2009). Biol Cell. 101(2):77-90).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho DCC (Tyr1418) in HEK293 transfected wtih pRK5-DCC (DCCWT).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1