Documentos Principais
8.20598
Sigma-Aldrich
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Dodecyl gallate, Lauryl gallate, Gallic acid dodecyl ester, Gallic acid lauryl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H30O5
Número CAS:
Peso molecular:
338.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
214-620-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
94-97 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCCCCCCCCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
chave InChI
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1