ABC1414
Anti-phospho IGPR-1 (Ser220)
Sinônimo(s):
Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2;CD28 homolog;Immunoglobulin and proline-rich receptor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 30.68 kDa
observed mol wt ~45 to 55 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer220)
Informações sobre genes
human ... TMIGD2(126259)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing IGPR-1.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected IGPR-1 phosphorylated on serine 220 in lysates from HEK293 cells overexpressing IGPR-1.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho-IGPR-1 (Ser220) in Immunofluorescence applications (Wang, Y., et. al. (2016). J Mol Biol. 428(24 Pt B):5019-5033).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected phospho-IGPR-1 (Ser220) in Immunohistochemistry applications (Wang, Y., et. al. (2016). J Mol Biol. 428(24 Pt B):5019-5033).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2