Documentos Principais
AB9179
Sigma-Aldrich
Anti-Glucagon-Like Peptide 2 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLP2R(9340)
Especificidade
Recognizes Glucagon-Like Peptide 2 Receptor.
Imunogênio
Synthetic peptide from the N-terminal extracellular domain of human Glucagon-Like Peptide 2 Receptor.
Aplicação
Anti-Glucagon-Like Peptide 2 Receptor Antibody is an antibody against Glucagon-Like Peptide 2 Receptor for use in IH(P).
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
K K Qi et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 9(9), 1481-1489 (2015-05-13)
This study was conducted to determine the effects on intestinal function, anti-inflammatory role and possible mechanism of polyethylene glycosylated (PEGylated) porcine glucagon-like peptide-2 (pGLP-2), a long-acting form of pGLP-2, in weaning piglets challenged with Escherichia coli lipopolysaccharide (LPS). We divided