06-1385
Anti-PDX1 (goat) Antibody
serum, from goat
Sinônimo(s):
pancreatic and duodenal homeobox 1, pancreatic-duodenal homeobox factor 1, somatostatin transcription factor 1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor, Insulin promoter factor 1, Somatostatin-transactivating factor 1, Insulin upstrea
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pdx1(18609)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected PDX1 on 10 µg of mouse pancreatic β T-cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1