AB763P
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-EDSC, Anti-FMDMF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL5A1(1289)
Descrição geral
Especificidade
Human collagen type I, II, & III: <0.5%
Human collagen type IV: 20%
Human fibronectin, albumin, immunoglobulins: <0.5%.
Aplicação
Radio Immunoassay
ELISA
Optimal working dilution must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1