AB6019
Anti-Thymosin beta-4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
thymosin beta 4, X-linked, prothymosin beta-4, thymosin, beta 4, thymosin, beta 4, X chromosome, T beta-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMSB4X(7114)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Thymosin beta-4 in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected Thymosin beta-4 on 10 µg of recombinant Thymosin beta-4.
Descrição-alvo
Nota de análise
Recombinant Thymosin beta-4
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1