AB5935
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, phosphoSer 40
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
avian, rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
quail (100% sequence homology), nonhuman primates (100% sequence homology), human (100% sequence homology), porcine (100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer40)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:1,000 dilution of a previous lot was used in IH.
Immunocytochemistry:
A 1:1,000 dilution of a previous lot was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected TYROSINE HYDROX PSER40 on 10 μg of PC12 lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: brain (sympathetic nerve terminals) and adrenal glands.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2