AB5871
Anti-SNAP-25 Antibody
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
Synaptosomal-associated Protein 25
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
ELISA: 1:1000 - 1:100,000
Immunohistochemistry: 1:50 - 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2