AB5674P
Anti-Acid Sensitive Ion Channel 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
ASIC1, BNC1, MDEG, BNaC1a, Amiloride-sensitive Cation Channel 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
The immunogen sequence has 100% homology with human sodium channel 2 or BNaC2.
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that the antibody be tried at 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide (Catalog number AG394) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2