Documentos Principais
AB5663P
Sigma-Aldrich
Anti-Histamine Receptor 4 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
H4R
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HRH4(59340)
Especificidade
Recognizes human Histamine Receptor 4 (HR4). The immunogen shows no significant sequence homology with other histamine receptors.
Imunogênio
A 17 amino acid peptide sequence within the cytoplasmic, C-terminus of human HR4 (Oda et al. 2000; Nakamura et al. 2000).
Epitope: C-terminus
Aplicação
Anti-Histamine Receptor 4 Antibody, C-terminus detects level of Histamine Receptor 4 & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Western blot: 1-10 μg/mL using ECL.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well (Catalog number AG217).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in PBS with 0.1% BSA.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2