WHA185315050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 430 μm diam
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 150 mm, pack of 50
Materiais
circles
quartz
Características
binder: no
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Whatman 1853-150-50
Diâmetro
150 mm
espessura
430 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Características e benefícios
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)