Documentos Principais
WHA185309050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 90 mm diam
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 90 mm, pack of 50
Materiais
circles
quartz
Características
binder: no
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Whatman 1853-090-50
Diâmetro
90 mm
espessura
430 μm
Descrição geral
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Características e benefícios
  • High stability up to 900°C
  • High filtration efficiency
  • Binder-free
  • Minimal reactivity with biological or chemical components
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)