Documentos Principais
AB5604
Sigma-Aldrich
Anti-Calcium Channel Antibody, Voltage Gated α 2/δ-1, L-type
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Cacna2d1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNA2D1(781)
Especificidade
Recognizes alpha2/delta-1 subunit, N-terminal. The epitope does not share homology with any other known proteins. Reactivity has been verified only in rat membranes.
Imunogênio
Epitope: Voltage Gated alpha 2/delta-1, L-type
Peptide corresponding to 15 amino acids from the rabbit alpha2 subunit (residues 27-41 of rabbit alpha2/delta-1 precursor) P13806. By sequence comparsions, the immunogen sequence used is identical in human, porcine, with mouse and rat missing only a single amino acid.
Aplicação
Detect Calcium Channel using this Anti-Calcium Channel Antibody, Voltage Gated α 2/δ-1, L-type validated for use in WB.
Nota de análise
Control
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 20 μg of control antigen. The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 0.75 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3