AB9674
Anti-Tau phospho Serine 199/202 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-Anti-DDPAC, Anti-Anti-FTDP-17, Anti-Anti-MAPTL, Anti-Anti-MSTD, Anti-Anti-MTBT1, Anti-Anti-MTBT2, Anti-Anti-PPND, Anti-Anti-PPP1R103, Anti-Anti-TAU, Anti-Anti-tau-40
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer199/pSer202)
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2