AB5370P
Anti-Capsaicin Receptor Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Vanilloid Receptor 1, VR1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The antibody reacts well with tissue from the rat dorsal root ganglia.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1