AB5340P
Anti-Cocaine and Amphetamine Related Transcript Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinônimo(s):
CART/CARP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cartpt(27220)
rat ... Cartpt(29131)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Reward & Addiction
Immunohistochemistry: It has been reported that the antibody will recognize CART in neurons (cell bodies) from the rat hypothalamic arcuate nucleus.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2