05-637-AF488
Anti-Bmi-1 Antibody, clone F6, Alexa Fluor™ 488
clone F6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Polycomb complex protein BMI-1, Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51, Bmi-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F6, monoclonal
reatividade de espécies
human, monkey
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMI1(648)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Bmi-1 in HepG2 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2