PLA0208
Rabbit anti-BMI1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog, B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog (mouse), BMI1 polycomb ring finger oncogene, BMI1 polycomb ring finger proto-oncogene, FLVI2/BMI1, PCGF4, RNF51, flvi-2/bmi-1, murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog, polycomb group RING finger protein 4, polycomb group protein Bmi1, polycomb group ring finger 4, ring finger protein 51
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_005171.4
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... BMI1(648)
Imunogênio
forma física
Outras notas