AB3547
Anti-Cytochrome C Antibody
Chemicon®, from sheep
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, rabbit, human, canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYCS(54205)
Especificidade
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
Immunocytochemistry on human and rat cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2