AB3066
Anti-Aquaporin 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
AQP2, AQP-CD, MCH-CD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AQP2(359)
Especificidade
SPECIES REACTIVITY: The antibody has not yet been tested for cross-reactivity to other species. The 15 aa C-terminal peptide has 100% homology with mouse and 93% homology with human AQP2.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: 2-10 μg/mL in paraformaldehyde fixed sections of tissues. AQP2 has been localized in apical membranes (Fushimi et al. 1993; Nielsen et al. 1993; Deen et al. 1995).
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2