AB2991
Anti-p32 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
C1q globular domain-binding protein, GC1q-R protein, Glycoprotein gC1qBP, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, complement component 1, q subcomponent binding protein, splicing factor SF2-associated protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C1QBP(708)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected p32 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1