AB22-2ML
Goat Anti-Human IgG Antibody, heavy and light chains
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Goat Anti-Human IgG, Goat IgG Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Final working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2