Documentos Principais
AB10320
Sigma-Aldrich
Anti-Cytochrome P450 1B1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Cytochrome P450 1B1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP1B1(1545)
Descrição geral
Cytochrome P450 1B1 (CYP1B1) is active in the metabolism of estrogens to reactive catechols and of different procarcinogens. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and the synthesis of cholesterol, steroids and other lipids.
Imunogênio
Recombinant human 1B1
Aplicação
Suggested dilutions:
Western Blot: 1:5000
Anti-1B1 Antibody detects level of 1B1 & has been published & validated for use in WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Qualidade
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrição-alvo
61kDa
forma física
Raw rabbit serum with 0.05% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C for up to 12 months from date of receipt.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1